Learn More
o-Toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400154 1000 g 1000g
11410154 250 g 250g
11420154 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11400154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13602.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 95-53-4 | Molecular Formula: C7H9N | Molecular Weight: 107.156 g/mol
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’o-Toluidine est utilisée dans la production de colorants comme test présomptif pour en médecine légale. Elle est également utilisée dans la détermination du glucose dans les matériaux biologiques, comme précurseur dans la synthèse de la poly(o-toluidine) et de matériaux composites de nanoparticules de cuivre.
Solubilité
Soluble dans l’eau (15 g/L).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-53-4
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00007730
Clé InChI RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
CID PubChem 7242
ChEBI CHEBI:66892
Nom IUPAC 2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluidine
Point de fusion -24°C
Densité 1.004
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.572
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1708
Beilstein 741981
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Informations sur la solubilité Soluble in water(15g/L).
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 99%