Learn More
O-tolunitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377850 25 mL Flacon en verre 25mL
10143440 250 mL Flacon en verre -
10771915 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10377850 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152860250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 529-19-1 | C8H7N | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 529-19-1
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00001792
Clé InChI NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolunitrile, 2-cyanotoluene, o-toluonitrile, benzonitrile, 2-methyl, o-cyanotoluene, o-tolylnitrile, o-toluic nitrile, 2-methylbenzenecarbonitrile, o-methylbenzonitrile, 2-tolunitrile
CID PubChem 10721
Nom IUPAC 2-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC=C1C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Tolunitrile
Note relative au nom 98%
Point de fusion -13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CN
Indice de réfraction 1.5269 to 1.5289
Quantité 25 mL
Beilstein 09, 466
Merck Index 15, 9697
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 1.7 mm2/s (23°C)
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Tolunitrile
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.