Learn More
Chlorure d’o-toluoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure d’O-toluoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines et les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Toluoyl chloride |
| Densité | 1.187 |
| Point d’ébullition | 212°C to 214°C |
| Point d’éclair | 76°C (168°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.5549 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 507933 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- o-Toluoyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluoyl chloride