Learn More
Chlorure d'o-toluoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Toluoyl Chloride |
| CAS | 933-88-0 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO |
| Quantité | 150 g |
| Synonyme | 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 2-méthylbenzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
| Poids de la formule | 154.0185 |