Learn More
o-Tolyl Cyanide, TRC
Code produit 30455413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455413 1 g 1g
30453973 50 g 50g
30455309 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5366051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-19-1
Formule moléculaire C8 H7 N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Synonyme Benzonitrile, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzonitrile (ACI), o-Tolunitrile (8CI), 1-Cyano-2-methylbenzene, 2-Cyanotoluene, 2-Methylbenzenecarbonitrile, 2-Tolunitrile, 2-Tolyl cyanide, NSC 66549, o-Cyanotoluene, o-Methylbenzonitrile, o-Toluenecarbonitrile, o-Tolyl cyanide
Nom IUPAC 2-méthylbenzonitrile
SMILES Cc1ccccc1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolyl Cyanide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Poids de la formule 117.0578