Learn More
Isocyanate d’o-tolyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398695 5 g 5g
11308705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12247.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
o-Tolyl isocyanate is used as plastic additives and as heat treatment salt formulations for metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate d’o-Tolyl est utilisé comme additif en plastique et comme formulations de sel de traitement thermique pour les métaux.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-68-6
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002009
Clé InChI VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
CID PubChem 69194
ChEBI CHEBI:60099
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolyl isocyanate
Densité 1.074
Point d’ébullition 186°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5345
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 507985
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%