Learn More
Isocyanate d’O-tolyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492825 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10492825 10 g Flacon en verre 10g
10697241 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492825 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-68-6
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002009
Clé InChI VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
CID PubChem 69194
ChEBI CHEBI:60099
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolyl isocyanate
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0740g/mL
Point d’ébullition 185°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NCO
Indice de réfraction 1.5335 to 1.5355
Quantité 10 g
Beilstein 12, 812
Gravité spécifique 1.074
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide