Learn More
Isothiocyanate d’o-tolyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499877 5 g 5g
11409887 25 g 25g
11419887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22845.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.04€
    54.65€ / 5g
    Économisez 8.39€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-69-7
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Numéro MDL MFCD00004802
Clé InChI JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
CID PubChem 69195
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolyl isothiocyanate
Densité 1.115
Point d’ébullition 239°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6361
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 878487
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%