Learn More
o-Tolylaldéhyde, TRC
Code produit 30454697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53668510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Formule moléculaire C8 H8 O
Quantité 10 g
Synonyme Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C=O
Nom IUPAC 2-méthylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Poids de la formule 120.0575