Learn More
o-Tolylaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Tolualdehyde |
| CAS | 529-20-4 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C=O |
| Nom IUPAC | 2-méthylbenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
| Poids de la formule | 120.0575 |