Learn More
O-Torsemide, TRC
Code produit 30450654
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450654 500 mg 500mg
30450326 250 mg -
30449146 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT585500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106944-62-1
Formule moléculaire C16 H20 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 348.42
Synonyme 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(2-methylphenyl)amino]-, o-Torasemide, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
Nom IUPAC 1-[4-(2-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccccc2C
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Torasemide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Poids de la formule 348.1256