Learn More
Acide o-vanillique, TRC
Code produit 30456709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456709 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09735510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Vanillic Acid
CAS 877-22-5
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 10 g
Synonyme 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423