Learn More
o-vanilline 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143680 100 g Flacon en verre 100g
10209403 10 g Flacon en verre 10g
10337280 500 g Flacon en verre 500g
10433215 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10143680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153071000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148-53-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00003322
Clé InChI JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 8991
ChEBI CHEBI:78339
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Vanillin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 40.0°C to 42.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 265.0°C to 266.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 08, IV, 1747
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Vanillin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.