Learn More
o-Xylène, ≥99,0 % (GC), Solstice
Código de producto. 15687550
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
15687550 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15687550 Proveedor Fluka N.º de proveedor 956621L
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nom IUPAC 1,2-xylène
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau o-Xylene
Point de fusion -25 °C
Note relative au nom 1,2-Diméthylbenzène
Aspect Incolore
Densité 0,879g/mL à 20 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 31 °C (87,8 °F)
Température d’allumage 867 °F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.505
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Tension de vapeur 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C), 16 mmHg (37,7 °C)
Numéro UN UN1307
Beilstein 1815558
Point d’ébullition 143 °C à 145 °C
Poids de la formule 106,17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (GC)
Qualité Non disponible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Xylene
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.