Code produit 10114953
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
10114953
10 L
Récipient en plastique
10L
10306600
1 L
Flacon en verre
1L
10407540
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10114953
Fournisseur
Thermo Scientific
Code fournisseur
140990100
337.00€ 327.00€ / 10L Économisez 10.00€ 2% de réduction
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
95-47-6
Formule moléculaire
C8H10
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
Numéro MDL
MFCD00008519
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem
7237
ChEBI
CHEBI:28063
Nom IUPAC
1,2-xylène
SMILES
CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau
o-Xylene
Point de fusion
-25.0°C
Note relative au nom
Pure
Couleur
Incolore
Densité
0.8780g/mL
Quantité
10 L
Point d’éclair
31°C
Spectre IR
Authentic
Conditionnement
Récipient en plastique
Forme physique
Liquide
Indice de réfraction
1.5038 to 1.5058
Plage de pourcentage du dosage
99%
Gravité spécifique
0.878
Formule linéaire
C6 H4 (CH3 )2
Viscosité
0.81 mPa.s (20°C)
Beilstein
05, 362
Merck Index
15, 10278
Point d’ébullition
143.0°C to 145.0°C
Informations sur la solubilité
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Poids de la formule
106.17
Pourcentage de pureté
99%
Qualité
Pures
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?