Learn More
O-xylène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407540 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407540 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10306600 1 L Flacon en verre 1L
10114953 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10407540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140990025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.00€ / 2.5L
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nom IUPAC 1,2-xylène
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylene
Point de fusion -25.0°C
Note relative au nom Pure
Couleur Incolore
Densité 0.8780g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5038 to 1.5058
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.878
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.81 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 362
Merck Index 15, 10278
Point d’ébullition 143.0°C to 145.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.