Learn More
o-Xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410163 2500 mL 2500mL
11468700 100 mL 100mL
11400163 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11410163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11358.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    76.65€ / 2500mL
    Économisez 12.85€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-Xylène est largement utilisé dans la production d’anhydride phtalique. Il est également utilisé dans les carburants ainsi que dans les additifs de carburant. Il peut être utilisé dans la production d’acide isophtalique et d’acide téréphtalique. Il est utilisé dans la production de chlorure de polyvinyle, la résine alkyle et les résines de polyester non saturé. Il est également utilisé comme solvant dans la peinture, le vernis, la colle, l’encre d’impression, les colorants et le caoutchouc.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de la diéthyléther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nom IUPAC 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylene
Point de fusion -25°C
Densité 0.877
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.505
Formule linéaire (CH3)2C6H4
Numéro UN UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,diethylether. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Xylene