Learn More
o-Xylène-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Xylene dimethyl-d6 |
| CAS | 25319-54-4 |
| Formule moléculaire | C8 2H6 H4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1,2-bis(trideutériométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.2 |
| Poids de la formule | 112.1159 |