Code produit 15648200
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15648200
18 L
Bidon en acier inoxydable
18L
15658200
1 L
Flacon en verre
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15648200
Fournisseur
Fluka
Code fournisseur
X104018L
645.00€ 532.48€ / 18L Économisez 112.52€ 17% de réduction
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
95-47-6
Formule moléculaire
C8H10
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
Numéro MDL
MFCD00008519
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem
7237
ChEBI
CHEBI:28063
Nom IUPAC
1,2-xylène
SMILES
CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau
o-Xylene
Densité
0,879g/mL à 20 °C
Quantité
18 L
Limite d’explosion
0.07
Point d’éclair
31 °C (87,8 °F)
Conditionnement
Bidon en acier inoxydable
Formule linéaire
C6 H4 (CH3 )2
Tension de vapeur
16 mmHg (37,7 °C), 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C)
Numéro UN
UN1307
Beilstein
1815558
Poids de la formule
106,17g/mol
Pourcentage de pureté
≥98 %
Qualité
Non disponible
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?