Learn More
o-Xylène, TRC
Code produit 30456168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456168 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30456168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX749405500ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Quantité 500 mL
Synonyme Benzene','1,2-dimethyl-, o-Xylene (8CI), 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Xylene, 2-Methyltoluene, 3,4-Dimethylbenzene, NSC 60920, Orthoxylene, o-Dimethylbenzene, o-Methyltoluene, o-Xylol, ortho-Xylene
Formule InChI InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
SMILES Cc1ccccc1C
Nom IUPAC 1,2-xylène
Poids moléculaire (g/mol) 106.16
Poids de la formule 106.08