Learn More
Dibromure d’o-xylylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443467
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443467 100 g -
11423467 5 g 5g
11433467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17241.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-Bis(bromométhyl)benzène est utilisé dans la synthèse des isothiourées impliquées dans l’inhibition des synthases de l’oxyde nitrique humain. Également utilisé dans la synthèse de ligands carbènes tridentés.
Solubilité
La solubilité dans le toluène est presque transparente et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-13-4
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000175
Clé InChI KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
CID PubChem 66665
Nom IUPAC 1,2-bis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylylene dibromide
Point de fusion 92°C to 96°C
Densité 1.96
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 637159
Poids de la formule 263.96
Pourcentage de pureté 97%