Learn More
O6-Benzyl-2'-désoxyguanosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O6-Benzyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 129732-90-7 |
| Formule moléculaire | C17H19N5O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2'-Deoxy-6-O-(phenylmethyl)guanosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19N5O4/c18-17-20-15-14(16(21-17)25-8-10-4-2-1-3-5-10)19-9-22(15)13-6-11(24)12(7-23)26-13/h1-5,9,11-13,23-24H,6-8H2,(H2,18,20,21)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1nc(OCc2ccccc2)c3ncn([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)c3n1 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-phénylméthoxypurine-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 357.36 |
| Poids de la formule | 357.1437 |