Learn More
Globe Scientific Oak Ridge Tubes centrifugeurs de type
Code produit 31924085 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31924085 50 mL 12 pièces
31923651 10 mL 12 pièces
31922279 30 mL 12 pièces
31923719 70 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31924085 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6322
Expédition estimée: 11-01-2027
Choix économique pour centrifugation réfrigérée ou non réfrigérée à haute vitesse, conçue avec des fermetures sans revêtement étanches
  • Moulés en polypropylène durable et résistant aux produits chimiques, les tubes ont un fond rond et des épaisseurs de paroi constantes pour la centrifugation allant jusqu’à 50 000 g lorsqu’ils sont remplis à 80 % de leur capacité nominale
  • Les tubes de style Oakridge sont autoclavables et réutilisables, et sont conçus avec des bouchons sans revêtement étanches
  • Caractéristiques des tubes centrifugeuses de style Oakridge :
    • Les tubes ont un fond rond et une épaisseur de paroi constante pour centrifugation à haute vitesse, réfrigérée ou non réfrigérée,
    • Les tubes peuvent supporter jusqu’à 50 000 g lorsqu’ils sont remplis à 80 % du volume - Les tubes doivent être remplis à 80 % du volume pour une bonne performance
    • Réutilisable et autoclavable à 121 °C
    • Les fonds ronds s’adaptent aux rotors de centrifugeuse à haute vitesse
    • Tube et bouchon à vis en polypropylène (PP) avec bague d’étanchéité intégrée pour une fermeture étanche.
    • Excellente résistance chimique
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis fixé
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Non
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x g