Learn More
Oakton™ Sonde ATC
Code produit 15590435 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
0,9 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
15590435 0,9 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15590435 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3561305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.55€
    55.82€ / 1 pièces
    Économisez 7.73€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Sondes de compensation thermiques automatiques accessoires ou de rechange pour instruments de mesure Oakton
La sonde en acier inoxydable 15-500-003 fournit une ATC pour :
  • Modèles pour paillasses pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
  • Série portable Acorn pH 5, pH 6
  • Modèles portables pH 11, pH 110
  • Modèles pour paillasses avancés pH 1100 et pH 2100
La sonde ATC de la série standard 15-500-007 fournit une ATC pour :
  • Modèles portables pH 10, pH 20, pH 100
  • Modèles pour paillasses pH 500, pH 1000 et pH 2500
Informations sur la commande
Les deux sondes sont fournies avec un câble de 3 pi (96 cm)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Oakton à pH 510 basique, pH 510 , Ion 910
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde ATC
Plage de pH 0 à 14
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Longueur (métrique) du câble 0,9 m