Learn More
Oakton™ Sonde de pH universelle, rechargeable, double jonction, verre, câble de 3 pi., BNC
Code produit 11700309 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11700309 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11700309 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3580504
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Électrodes de rechange
  • Compatible avec tous les pH-mètres de marque Oakton
  • Idéal pour les mesures polyvalentes
  • Résiste aux produits chimiques agressifs
  • Type à double jonction
  • Les électrodes en verre résistent aux produits chimiques agressifs.
  • Choisissez un style de jonction et de pointes en fonction des besoins de votre application.
  • Toutes les électrodes sont dotées de cellules de référence Ag / AgCl.
  • Les modèles à connexion directe comprennent un connecteur BNC ; d’autres modèles incluent un autre câble d’un mètre (3,3 pi.)
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Recherche de laboratoire à usage général
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Oakton
Comprend Câble de 3 pi, flacon de stockage d’électrodes et solution de stockage
Référence interne Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Longueur (impériale) du câble 36 in
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) du câble 0,9 m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm