Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres de sécurité alimentaire à infrarouges
Code produit 11756088 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-18 °C à +302 °C
-30°C à +200°C
-35 °C à +275 °C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11756088 -35 °C à +275 °C -
11781485 -30°C à +200°C 1 pièce
11745009 -18 °C à +302 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11756088 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 3562515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    118.11€ / 1 pièces
    Économisez 1.89€
    1% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Includes
Une batterie de 9 V.
Parfaits pour les contrôles alimentaires et les programmes HACCP.
  • Peuvent également être utilisés à la maison, au bureau, sur le terrain ou en laboratoire, partout où vous en avez besoin pour mesurer rapidement et précisément les températures de surface
Certifications
IP54 ; CE
Garantie
1 an
Spécification
Certifications/Conformité IP54 ; CE
Jetable Usage unique
Émissivité Valeur fixe : 0,97
À utiliser avec (application) Agriculture, éducation, transformation des aliments, CVC, industrie, laboratoire, recherche et développement, maintenance préventive et autres applications sans contact
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,8cm
Comprend Une pile de 9 V
Longueur (métrique) 17,8cm
Durée de mesure ge; 150 ms
Résolution 0,1°F/C
Largeur (impériale) 1,75 po
Type de produit Thermomètre à infrarouge
Stockage de données Néant
Longueur (impériale) 7 in
Description Digi-Sense 4 : 1 thermomètre alimentaire infrarouge
Température max. (impériale) 525°F
Température max. (métrique) 302°C
Température (impériale) min. -31°F
Température min. (métrique) -35°C
Plage de températures (métrique) -35 °C à +275 °C
Calibrated Non
Type de batterie 9 V
Précision ±2 % de la valeur lue ou ±3,6°F (±2,0°C), la valeur la plus élevée prévalant
Affichage LCD rétroéclairé
Largeur (métrique) 4,4 cm