Learn More
Oakton™ Solutions de stockage et de nettoyage d’électrodes de pH
Code produit 10660166 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10660166 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10660166 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 0065304
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gardez vos sondes de pH propres et correctement stockées pour une meilleure durée de vie
  • Retirez les dépôts de graisse et d’huile de vos électrodes grâce à notre solution de nettoyage.
  • La solution de nettoyage contient de la pepsine.
  • Après le nettoyage, gardez vos électrodes en bon état de fonctionnement grâce à notre solution de stockage.
Spécification
Point d’ébullition > 100°C
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
Composition Eau, chlorure de potassium, phosphate dihydrogène de potassium, phosphate disodique d’hydrogène
Conductivité Non testé
Description Solution de stockage pour électrode ; 500 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de stockage
Type de solution de remplissage Stockage d’électrode de pH
À utiliser avec (application) Test de pH
Comprend Solution de stockage pour électrode ; 500 ml
Traçabilité NIST Non
Odeur Inodore
Densité optique Non testé
Quantité 1 de chaque
Solubilité Soluble dans l’eau
Hydrosoluble Oui
Dimensions (L x l x H) 3 x 3 x 6,25 po
Longueur (impériale) 3 po
Longueur (métrique) 7,62 cm
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,62 cm
Hauteur (impériale) 6,25 in
Hauteur (métrique) 15,9 cm