Learn More
Oakton™ Support d’électrode de rechange pour les instruments de mesure de conductivité portatifs
Code produit 11599254
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Oakton Conductimètres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11599254 Oakton Conductimètres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11599254 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 15X000700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.70€
    4.95€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Support pour électrode accessoire pour conductimètres Oakton 0.0 à 100.0°C.
Pour conductimètres Oakton de 0.0 à 100.0°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support pour électrode de rechange
Plage de températures (métrique) 0,0 °C à 100,0 °C
À utiliser avec (équipement) Oakton Conductimètres