Learn More
Oakton™ Turbidimètre
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonnage par bouton-poussoir à quatre points pour une précision de gamme complète
- Plage automatique de 0 à 1000 NTU
- Portatif et durable
- Légèreté
- Pour les tests sur le terrain et le contrôle qualité
- Répétabilité et précision
- Résolution aussi basse que 0,01 NTU
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre portatif |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LED |
| Comprend | Quatre étalons primaires, trois cuvettes vides avec bouchons de protection légers, huile de silicone, chiffon non pelucheux, 4 piles AAA, instructions et mallette de transport rigide |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la surveillance de la turbidité dans les applications chimiques, alimentaires et industrielles |
| Indice IP | IP67 |
| Précision | ± 2 %, ± 3 % |
| Résolution | 0,01, 0,1, 1 NTU |
| Turbidité | 0 à 1 000 NTU |
| Dimensions (L x l x H) | 6,1 x 2,7 x 1,8 in. (15,5 x 6,8 x 4,6cm) |
| Afficher plus |