Learn More
Oakton™ Tests multiparamètres étanches
Code produit 11509114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
11509114 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11509114 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 01X441506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    315.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le testeur optimal pour le pH, la conductivité, les TDS, la salinité et la température
  • Le testeur léger et étanche IP67 peut même flotter pour faciliter la récupération
  • Mesure fiable du pH de 0.00 à 14.00 avec une précision et une résolution de 0.01
  • Mesure de la conductivité à sélection automatique de 0 à 20.00 ms, mesure les TDS et la salinité de 0 à 10.00 ppt
  • Le module de capteur remplaçable (vendu séparément, 15-094-151) vous permet d’économiser de l’argent en réutilisant le corps de l’appareil de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Points d’étalonnage (conductivité) 1 à 3 points standard / manuel
Points d’étalonnage (pH) 3 à 5
Gamme de détection 0 à 14°pH
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, conductivité, TDS, salinité, température, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 à 200 μs, 200 à 2000 μs, 2 à 20 ms
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (salinité) 0 à 100 ppm, 100 à 1000 ppm, 1 à 10 ppt
Gamme (TDS) 0 à 100 ppm, 100 à 1000 ppm, 1 à 10 ppt
Résolution (pH) 0,1
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Comprend Capteur amovible, boîtier en plastique transparent, piles et instructions
Résolution (conductivité) 0.1 ms
Résolution (salinité) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.01 %
Résolution (TDS) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Précision de la température ± 0,5°C
Résolution de la température 0,1°C
Longueur (métrique) 16.51 cm
Poids à l’expédition (impériale) 0.2 lb
Poids à l’expédition (métrique) 90 g
Tension 1.5 V