Learn More
Zeiss™ Objectif
Code produit 16407560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Objectif LD A-Plan / 0,65 M27
Objectif N-Achroplan 10x/0,25 M27
Objectif N-Achroplan 5 x / 0,15 Ph1 M27
Pouvoir grossissant:
10X
5X
63X
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Pouvoir grossissant Conditionnement
16407560 Objectif N-Achroplan 10x/0,25 M27 10X 1 pièce
11835163 Objectif N-Achroplan 5 x / 0,15 Ph1 M27 5X 1 pièce
12857672 Objectif LD A-Plan / 0,65 M27 63X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16407560 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4209409901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    508.00€ / 1 pièces
    Économisez 307.00€
    37% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accessoires pour microscopes Zeiss
Pour une utilisation avec une grande variété d’applications
Spécification
Type Objectif N-Achroplan 10x/0,25 M27
Description Ouverture numérique : 0,25
Distance de mise au point 6,5 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scan, Axio Vert et Axio Scope
Pouvoir grossissant 10X
Quantité 1 de chaque