Learn More
Motic™ Objectif 2.0X ESD pour SMZ161/171
Code produit 15373574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
2X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15373574 2X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15373574 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001703681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.31€
    109.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.31€
    13% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Double le grossissement standard. La lentille d’objectif Motic™ 2.0X ESD est utilisée avec les microscopes StereoZoom SMZ161/171
  • Double le grossissement standard
  • DL= 38,6 mm
  • Avec fonctionnalité de décharge électrostatique
  • À utiliser avec le microscope StereoZoom SMZ161/171
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Type Lentille
Distance de mise au point Distance de travail de 38,6 mm
À utiliser avec (équipement) SMZ161 / 171
Comprend Fonctionnalité de décharge électrostatique
Pouvoir grossissant 2X