Learn More
Zeiss™ Objectif Achromat S
Description
Microscopes compatibles :
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
Spécification
Spécification
| Type | Objectif Achromat S |
| Distance de mise au point | 236 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes Zeiss |
| Pouvoir grossissant | 3X |
| Quantité | 1 de chaque |