Learn More
Motic™ Objectif, Plan Achromatique CCIS EC-H PL pour BA410
Code produit 15415292
Change view
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
2X
40X
4X
60X
Description:
N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm
N/A :0,05, distance de travail :7,2mm
N/A :0,1, distance de travail :15,9mm
N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
N/A :0,65/S, distance de travail :0,5mm
N/A :0,80/S, distance de travail :0,35mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Description unitSize
15415292 60X N/A :0,80/S, distance de travail :0,35mm 1 pièce
15405292 40X N/A :0,65/S, distance de travail :0,5mm 1 pièce
15425292 100X N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm 1 pièce
15475282 2X N/A :0,05, distance de travail :7,2mm 1 pièce
15485282 4X N/A :0,1, distance de travail :15,9mm 1 pièce
15495282 10X N/A :0,25, distance de travail :17,4mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15415292 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001702891
Objectif à système de correction des couleurs à l’infini doté d’un verre revêtu de plusieurs couches pour un contraste amélioré. L’objectif Motic™ Plan Apochromat CCIS EC-H-PL pour BA410 est conçu pour la correction de la courbure de champ, de l’abe
  • Adapté au microscope composé droit de la série BA410.
  • Système de correction des couleurs à l’infini.
  • Contraste amélioré.
  • Correction de la courbure de champ.
  • Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
  • Correction sphérique pour 1 couleur.
Spécification
Type Objectif
Description N/A :0,80/S, distance de travail :0,35mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes BA410E
Pouvoir grossissant 60X