Learn More
Motic™ Objectif, Plan Achromatique CCIS EC-H PL pour BA410
Codice prodotto. 15495282
Cambia vista
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
2X
40X
4X
60X
Description:
N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm
N/A :0,05, distance de travail :7,2mm
N/A :0,1, distance de travail :15,9mm
N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
N/A :0,65/S, distance de travail :0,5mm
N/A :0,80/S, distance de travail :0,35mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pouvoir grossissant Description Dimensione della confezione
15495282 10X N/A :0,25, distance de travail :17,4mm 1 pièce
15405292 40X N/A :0,65/S, distance de travail :0,5mm 1 pièce
15415292 60X N/A :0,80/S, distance de travail :0,35mm 1 pièce
15425292 100X N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm 1 pièce
15475282 2X N/A :0,05, distance de travail :7,2mm 1 pièce
15485282 4X N/A :0,1, distance de travail :15,9mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15495282 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001702881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    110.00€ / 1 pièces
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
Expédition estimée: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Objectif à système de correction des couleurs à l’infini doté d’un verre revêtu de plusieurs couches pour un contraste amélioré. L’objectif Motic™ Plan Apochromat CCIS EC-H-PL pour BA410 est conçu pour la correction de la courbure de champ, de l’abe
  • Adapté au microscope composé droit de la série BA410.
  • Système de correction des couleurs à l’infini.
  • Contraste amélioré.
  • Correction de la courbure de champ.
  • Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
  • Correction sphérique pour 1 couleur.
Specifica
Type Objectif
Description N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes BA410E
Pouvoir grossissant 10X
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.