Learn More
Motic™ Objectif, Plan Achromatique CCIS EC-H PL pour BA410
Descrizione
- Adapté au microscope composé droit de la série BA410.
- Système de correction des couleurs à l’infini.
- Contraste amélioré. Correction de la courbure de champ.
- Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
- Correction sphérique pour 1 couleur.
Specifica
Specifica
| Type | Objectif |
| Description | N/A :0,25, distance de travail :17,4mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes BA410E |
| Pouvoir grossissant | 10X |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?