Learn More
Carl Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar
Code produit 11875560
Change view
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
20X
40X
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant unitSize
11875560 20X 1 pièce
11805123 40X 1 pièce
10772444 100X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11875560 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4203509900000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces objectifs universels pour toutes les méthodes de contraste : champ clair, champ sombre, contraste de phase, DIC, fluorescence et Pol. L’objectif Zeiss™ EC Plan Neofluar présente une haute puissance de résolution et des images brillantes, à contraste élevé et totalement plates pour l’observation et la documentation.
  • Meilleur contraste Plan-Neofluar
  • Lumière parasite réduite grâce à une augmentation visible importante du contraste
  • Haute transmission des longueurs d’ondes depuis la plage d’UV proche (>40 % à partir de 340 nm)
  • Le verre à faible autofluorescence rend ces objectifs
  • Idéaux pour la microscopie par épifluorescence
Spécification
Type Objectifs EC
Pouvoir grossissant 20X
Quantité 1 de chaque