Learn More
Carl Zeiss™ Objectif N-Achroplan
Code produit 15334576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
25X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15334576 25X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15334576 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4209209901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.30€
    476.00€ / 1 pièces
    Économisez 202.30€
    29% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Conçus pour une large gamme d’applications
Microscopes compatibles :
  • Axio Imager.A2
  • Axio Imager.D2
  • Axio Imager.M2
  • Axio Imager.Z2
  • Axio Lab.A1
  • Axio Lab.A1 FL LED
  • Axio Observer 3
  • Axio Observer 5
  • Axio Observer 7
  • Axio Scan.Z1
  • Axio Scope.A1
  • Axio Scope.A1 Vario
  • Axio Vert.A1
  • Axio Vert.A1 FL
  • Axio Vert.A1 FL-LED
  • Axio Vert.A1 MAT
Spécification
Type Objectif N-Achroplan
Description FWD : 9,8mm
Type d’immersion Sans immersion
Comprend Ouverture numérique : 0,07mm
Pouvoir grossissant 25X
Dimensions Type de filetage : M27x0.75
Épaisseur (métrique) Lamelle de 0,17 mm