Learn More
Zeiss™ Objectif Plan
Code produit 13469166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Objectif plan S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13469166 Objectif plan S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13469166 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4352000000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00€
    1423.00€ / 1 pièces
    Économisez 632.00€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Profitez de la longue expérience de Zeiss en conception d’optiques de réputation mondiale pour trouver les objectifs dédiés à votre application
Microscopes compatibles :
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Spécification
Type Objectif plan S
Distance de mise au point 81 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes Zeiss
Pouvoir grossissant 1.0X
Quantité 1 de chaque