Learn More
Ochratoxine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10470691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470691 5 mg Flacon en verre 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10470691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    396.65€ / 5mg
    Économisez 71.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’ochratoxine A, numéro CAS 303-47-9, est une mycotoxine produite par certains champignons.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’ochratoxine A est une mycotoxine d’origine fongique, en particulier chez les espèces Aspergillus et Penicillium, que l’on trouve couramment dans des lots gâtés de céréales, haricots et noix
• L’ochratoxine A est un mutagène connu et potentiellement cancérogène ; suspectée d’affecter le développement fœtal et de promouvoir le développement de tumeurs des voies urinaires
Applications
• L’ochratoxine A peut être utilisée comme un bloqueur de canaux calciques dans les cellules
• Peut être utile pour les études de développement
• Usage strictement réservé aux applications de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ochratoxin A
Note relative au nom 99+%
CAS 303-47-9
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H18ClNO6
Numéro MDL MFCD00078079
Quantité 5 mg
Beilstein 18, V,9, 56
Merck Index 15, 6829
Synonyme ochratoxin a, antibiotic 9663, phenylalanine-ochratoxin a, 3r14s-ochratoxin a, ochratoxin a-bsa conjugate from aspergillus ochraceus, --n-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenylalanine, n-3r-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenyl-l-alanine, unii-1779sx6luy, l-phenylalanine, n-5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1h-2-benzopyran-7-yl carbonyl-, r, ccris 2382
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, diethyl ether, benzene,, ethanol, methanol
Clé InChI RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
SMILES CC1CC2=C(C=C(C(=C2C(=O)O1)O)C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)Cl
Nom IUPAC (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8 -hydroxy-3-méthyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromène-7-carbonyl]amino]-3 -acide phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 403.82
CID PubChem 442530
ChEBI CHEBI:7719
Poids de la formule 403.82
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ochratoxin A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.