Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Description
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oclacitinib maleate |
| CAS | 1640292-55-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H27N5O6S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | PF-03394197 maleate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 453.51 |
| Afficher plus |