Learn More
Maléat d’oclacitinib, TRC
Code produit 30135111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135111 5 mg 5mg
30133205 1 mg 1mg
30009594 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1700205MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1640292-55-2
Formule moléculaire C19H27N5O6S
Poids moléculaire (g/mol) 453.51
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N(C)c2ncnc3[nH]ccc23.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oclacitinib Maleate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H23N5O2S.C4H4O4/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-