Learn More
Oclacitinib, TRC
Code produit 30135991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135991 1 mg 1mg
30138678 5 mg 5mg
30005882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1700001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1208319-26-9
Formule moléculaire C15H23N5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 337.44
Synonyme trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-[méthyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)amino]cyclohexyl]méthanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Spécification
Nom chimique ou matériau Oclacitinib
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Poids de la formule 337.1572