Learn More
Oclacitinib, TRC
Code produit 30138678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138678 5 mg 5mg
30135991 1 mg 1mg
30005882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1700005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1208319-26-9
Formule moléculaire C15H23N5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 337.44
Synonyme trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-[méthyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)amino]cyclohexyl]méthanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Spécification
Nom chimique ou matériau Oclacitinib
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Poids de la formule 337.1572