Learn More
Descrizione
OCRL Polyclonal antibody specifically detects OCRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | OCRL |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | EC 3.1.3.36, INPP5F, LOCR, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein, NPHL2, OCRL1inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, oculocerebrorenal syndrome of Lowe, phosphatidylinositol polyphosphate 5-phosphatase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human OCRL (NP_001578.2).,, Sequence:, MEPPLPVGAQPLATVEGMEMKGPLREPCALTLAQRNGQYELIIQLHEKEQHVQDIIPINSHFRCVQEAEETLLIDIASNSGCKIRVQGDWIRERRFEIPDEEHCLKFLSAVLAAQKAQSQLLVPEQKDSSSWYQKLDTKDKPSVFSGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQRE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?