Learn More
CELLPATH MATRICE D'INTÉGRATION OCT
Code produit 30226281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Liquid
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
30226281 Liquid 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226281 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur KMA010000A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu d'inclusion pour cryomicrotomie OCT est conçu pour une utilisation à des températures de -20 °C à -30 °C. Ce milieu gèle rapidement avec un minimum de dommages dus à la formation de cristaux et constitue un support idéal pour la découpe de tissus.
  • Principaux avantages :
  • Niveau de liquide visible dans le distributeur facile à utiliser
  • Miscible à l'eau pour faciliter le retrait aisé du tissu du support de bloc
  • Se dissout facilement de la lame de microscope avant coloration
  • Viscosité élevée assurant une forte adhésion du tissu au support et permettant une orientation correcte de l'échantillon en milieu liquide.
  • Congèle rapidement avec des dommages minimes dus à la formation de cristaux
  • Peut être utilisé comme milieu d'infiltration pour les tissus qui ont tendance à se briser lors de la coupe, comme le cerveau
Spécification
Type de produit Embedding Media
Forme Liquid