Learn More
CellPath Matrice d’enrobage de l’OCT
Code produit 15212776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15212776 125 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15212776 Fournisseur CellPath Code fournisseur KMA010000A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une utilisation entre −20°C et −30°C
  • Niveau de liquide clairement visible dans le flacon
  • Haute viscosité
  • Congélation rapide avec CryoSpray
  • Flacon distributeur facile à utiliser
  • Le milieu gèle rapidement avec un minimum de dommages causés par la formation de cristaux. C’est un milieu de support idéal pour couper des sections tissulaires
  • Facilement retiré de la lame de microscope avant la coloration
  • Comporte une buse moulée dans le bouchon
  • Poids moléculaire de l’OCT : 94,07g/mol
Spécification
Capacité 125 mL