Learn More
Notrax Connecteurs 12 mm Oct-O-Flex™
Code produit 17772238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17772238 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772238 Fournisseur Notrax Code fournisseur 599K0000BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.72€
    20.92€ / 1 pièces
    Économisez 4.80€
    18% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Connecteurs Oct-O-Mat™ pour extension dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur.
  • Connecteurs pour la 599 Oct-o-Flex pour extension dans le sens de la longueur ou de la largeur.
  • Boîtes de 10 pièces.
Specifica
Couleur Noir
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.