Learn More
Notrax Tapis d’entrée en caoutchouc stylé Oct-O-Flex Beveled™ 12 mm
Code produit 17782238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 75 cm
150 x 100 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17782238 100 x 75 cm 1 pièce
17792238 150 x 100 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17782238 Fournisseur Notrax Code fournisseur 599S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.90€
    53.05€ / 1 pièces
    Économisez 7.85€
    12% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tapis d’entrée en caoutchouc stylé Oct-O-Flex™ présente une excellente adhérence et s’adapte à n’importe quelle surface ; les picots surélevés sous la semelle permettent à l’eau de s’écouler facilement, en gardant la surface propre et sèche.
  • Fabriqués à partir d’un composé en caoutchouc durable qui résiste au passage intensif de piétons, les tapis Oct-O-Flex™ sont faciles à nettoyer et pratiquement étanches
  • Le tapis en caoutchouc d’extérieur Oct-O-Flex™ brosse les chaussures pour empêcher la poussière, les gravillons et les souillures de pénétrer dans le bâtiment
  • Sa conception unique de petits trous de drainage est conforme aux règlements de l’UE relatifs aux accès aux bâtiments publics et idéal pour l’accès par les équipements à roues (chariots, fauteuils roulants, valises, etc.)
  • Le tapis présente une excellente adhérence et s’adapte à n’importe quelle surface ; les picots surélevés sous la semelle permettent à l’eau de s’écouler facilement, en gardant la surface propre et sèche
Spécification
Dimensions (L x l) 100 x 75 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 3,3 pi
Longueur (métrique) 100 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 75 cm