Learn More
Notrax Tapis d’entrée en caoutchouc d’extérieur stylé Oct-O-Flex Beveled™
Code produit 17762238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17762238 90 x 70 cm 1 pièce
17742238 150 x 90 cm 1 pièce
17752238 180 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17762238 Fournisseur Notrax Code fournisseur 599B7090OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.12€
    50.65€ / 1 pièces
    Économisez 12.47€
    19% de réduction
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tapis en caoutchouc d’extérieur Beveled™ Oct-O-Flex est réputé pour sa conception d’anneau octogonal avec de petits trous de drainage et une surface lisse rendant ce tapis de nouvelle génération conforme aux règlements de l’UE relatifs aux accès
  • Le tapis en caoutchouc d’extérieur Beveled™ Oct-O-Flex est réputé pour sa conception d’anneau octogonal avec de petits trous de drainage et une surface lisse rendant ce tapis de nouvelle génération conforme aux règlements de l’UE relatifs aux accès aux bâtiments publics et idéal pour l’accès par les équipements à roues (chariots, fauteuils roulants, valises, etc.)
  • Les bordures moulées des quatre côtés sont biseautées pour faciliter l’accès au tapis et empêcher le trébuchement
  • Fabriqués à partir d’un composé en caoutchouc durable qui résiste au passage intensif de piétons, les tapis Oct-O-Flex™ sont faciles à nettoyer et pratiquement étanches
  • L’Oct-O-Flex Beveled™ présente une excellente adhérence et s’adapte à n’importe quelle surface ; les picots surélevés sous la semelle permettent à l’eau de s’écouler facilement, en gardant la surface propre et sèche
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 70 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 70 cm