Learn More
Notrax Tapis d’entrée Honeycomb Classic Oct-O-Mat™
Code produit 17792218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792218 100 x 75 cm 1 pièce
17702228 120 x 80 cm 1 pièce
17712228 150 x 100 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17792218 Fournisseur Notrax Code fournisseur 564S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.86€
    53.05€ / 1 pièces
    Économisez 11.81€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Le tapis en caoutchouc extérieur octogonal Oct-O-Mat™ traditionnel est réputé pour la largeur de ses trous qui offrent une traction et un excellent drainage dans des conditions météorologiques extrêmes et facilitent le brossage des chaussures pour e
  • Le tapis en caoutchouc extérieur octogonal Oct-O-Mat™ traditionnel est réputé pour la largeur de ses trous qui offrent une traction et un excellent drainage dans des conditions météorologiques extrêmes et facilitent le brossage des chaussures pour empêcher la poussière, les gravillons et les souillures de pénétrer dans le bâtiment
  • Fabriqués à partir d’un composé de caoutchouc durable, ces tapis robustes résistent aux passages intensifs de piétons, ils sont faciles à nettoyer et pratiquement étanches
  • Le caoutchouc résilient offre une excellente adhérence et s’adapte à n’importe quelle surface tandis que les picots surélevés de la semelle permettent à l’eau de s’écouler facilement dans toutes les directions, en gardant la surface nette
Spécification
Dimensions (L x l) 100 x 75 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 3,3 pi
Longueur (métrique) 100 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 75 cm